Drukuj
4-(Trifluoromethyl)-N,N-dimethylbenzamide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: N,N-Dimethyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
PC56114-1G PC56114-5G
APOSPC56114-1GEA 334 PLN
APOSPC56114-1G APOSPC56114-5G
4-(Trifluoromethyl)-N,N-dimethylbenzamide 98%
4-(Trifluoromethyl)-N,N-dimethylbenzamide
Formuła: C₁₀H₁₀F₃NO
MW: 217.1877 g/mol
Temp. topnienia: 95…96 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16618942
Numer CAS: 25771-21-5