Drukuj
2,3-Difluorobenzhydrazide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5597-1G PC5597-5G PC5597-25G
APOSPC5597-1GEA 255 PLN
APOSPC5597-1G APOSPC5597-5G APOSPC5597-25G
2,3-Difluorobenzhydrazide 98%
2,3-Difluorobenzhydrazide
Formuła: C₇H₆F₂N₂O
Temp. topnienia: 127…129 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02183536
Numer CAS: 387358-53-4