Drukuj
N-Methyl chlorofluoroacetamide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5596-5G PC5596-1G
APOSPC5596-5GEA 1900 PLN
APOSPC5596-5G APOSPC5596-1G
N-Methyl chlorofluoroacetamide 98%
N-Methyl chlorofluoroacetamide
Formuła: C₃H₅ClFNO
Temp. Wrzenia: 80 °C/0,4mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04038320
Numer CAS: 53441-15-9