(E)-1-Methoxy-3,3,3-trifluoropropene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
|
Uwaga
|
PC5592-1G
PC5592-5G
APOSPC5592-1GEA
992
PLN
APOSPC5592-1G
APOSPC5592-5G
(E)-1-Methoxy-3,3,3-trifluoropropene 97%
(E)-1-Methoxy-3,3,3-trifluoropropene
Formuła:
C₄H₅F₃O Temp. Wrzenia: 61…63 °C Gęstość: 1,1568 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD04038316 Numer CAS: 26885-71-2 Jednostka: 1993 ADR: 3,III |