Drukuj
N-Methoxy-N-methyltrifluoroacetamide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC5591-25G PC5591-100G
APOSPC5591-25GEA 586 PLN
APOSPC5591-25G APOSPC5591-100G
N-Methoxy-N-methyltrifluoroacetamide 98%
N-Methoxy-N-methyltrifluoroacetamide
Formuła: C₄H₆F₃NO₂
Temp. Wrzenia: 52 °C/30mmHg
Gęstość: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00077565
Numer CAS: 104863-67-4
Jednostka: 1992
ADR: 3+6.1,III