Drukuj
1-Iodo-1H,1H-perfluorohexane 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5587-1G PC5587-5G
APOSPC5587-1GEA 888 PLN
APOSPC5587-1G APOSPC5587-5G
1-Iodo-1H,1H-perfluorohexane 97%
1-Iodo-1H,1H-perfluorohexane
Formuła: C₆H₂F₁₁I
Temp. Wrzenia: 133 °C
Gęstość: 2,018 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD04038314
Numer CAS: 335-50-2