Drukuj
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Chloro-5-trifluoromethylbenzoic acid, 6-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid
PC5584-25G PC5584-100G PC5584-5G
APOSPC5584-25GEA 145 PLN
APOSPC5584-25G APOSPC5584-100G APOSPC5584-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 96%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formuła: C₈H₄ClF₃O₂
Temp. topnienia: 93…96 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061094
Numer CAS: 657-06-7