Drukuj
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(4-vinylphenyl)propan-2-ol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5582-1G PC5582-5G
APOSPC5582-1GEA 406 PLN
APOSPC5582-1G APOSPC5582-5G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(4-vinylphenyl)propan-2-ol 97%
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(4-vinylphenyl)propan-2-ol
Formuła: C₁₁H₈F₆O
Temp. Wrzenia: 74…75 °C/3mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04038310
Numer CAS: 2386-82-5