Drukuj
Hexafluoroisopropyl crotonate 99%
Dostawca: Apollo Scientific
PC5580-5G PC5580-25G
APOSPC5580-5GEA 656 PLN
APOSPC5580-5G APOSPC5580-25G
Hexafluoroisopropyl crotonate 99%
Formuła: C₇H₆F₆O₂
Temp. Wrzenia: 62…63 °C/115mmHg
Gęstość: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02093322
Numer CAS: 135771-94-7