Drukuj
Methyl-2,5-difluorobenzoate
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Methyl 2,5-difluorobenzoate
PC5541-1G PC5541-25G PC5541-5G PC5541-100G
APOSPC5541-1GEA 73.1 PLN
APOSPC5541-1G APOSPC5541-25G APOSPC5541-5G APOSPC5541-100G
Methyl-2,5-difluorobenzoate
Methyl-2,5-difluorobenzoate
Formuła: C₈H₆F₂O₂
MW: 172.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 202…204 °C
Gęstość: 1.265 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 80 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03093800
Numer CAS: 362601-90-9