Drukuj
(1-Bromo)perfluoro-2,5,8-trioxanonane 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5539-100G PC5539-25G PC5539-5G PC5539-1G
APOSPC5539-100GEA 0 PLN
APOSPC5539-100G APOSPC5539-25G APOSPC5539-5G APOSPC5539-1G
(1-Bromo)perfluoro-2,5,8-trioxanonane 98%
(1-Bromo)perfluoro-2,5,8-trioxanonane
Formuła: C₆BrF₁₃O₃
Temp. Wrzenia: 100 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03094295
Numer CAS: 330562-45-3