Drukuj
Kwas 2,4,6-trifluorofenyloboronowy
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (2,4,6-Trifluorophenyl)metaboric acid, 2,4,6-Trifluorobenzeneboronic acid, Dihydroxy(2,4,6-trifluorophenyl)borane
PC5536-1G PC5536-5G PC5536-25G
APOSPC5536-1GEA 110 PLN
APOSPC5536-1G APOSPC5536-5G APOSPC5536-25G
Kwas 2,4,6-trifluorofenyloboronowy
Kwas 2,4,6-trifluorofenyloboronowy
Formuła: C₆H₄BF₃O₂
Temp. topnienia: 228…235 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01863169
Numer CAS: 182482-25-3