Drukuj
Chlorek pentafluorobenzoilu 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoyl chloride, Pentafluorobenzoylchloride, PFBC
PC5530-100G PC5530-25G
APOSPC5530-100GEA 609 PLN
APOSPC5530-100G APOSPC5530-25G
Chlorek pentafluorobenzoilu 99%
Chlorek pentafluorobenzoilu
Useful reagent for the derivatisation of primary amines, etc for GC analysis.
Formuła: C₇ClF₅O
Temp. Wrzenia: 158…159 °C
Gęstość: 1,601 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000657
Numer CAS: 2251-50-5
Numer WE (dawny EINECS): 218-842-4
Jednostka: 3265
ADR: 8,II