Drukuj
Methyl-3,3,3-trifluoropropanate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 3,3,3-Trifluoropropionate, 3,3,3-Trifluoropropionic acid methyll ester
PC5518-1G PC5518-5G
APOSPC5518-1GEA 110 PLN
APOSPC5518-1G APOSPC5518-5G
Methyl-3,3,3-trifluoropropanate
Methyl-3,3,3-trifluoropropanate
Formuła: C₄H₅F₃O₂
MW: 142.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 95…96 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02262206
Numer CAS: 18830-44-9
Jednostka: 3272
ADR: 3 III