Drukuj
Methyl-3-methoxy-2-(trifluoromethyl)propionate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5511-1G PC5511-5G PC5511-250MG
APOSPC5511-1GEA 1870 PLN
APOSPC5511-1G APOSPC5511-5G APOSPC5511-250MG
Methyl-3-methoxy-2-(trifluoromethyl)propionate 97%
Methyl-3-methoxy-2-(trifluoromethyl)propionate
Formuła: C₆H₉F₃O₃
Temp. topnienia: 242 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04038322
Numer CAS: 359-88-6
Jednostka: 3272
ADR: 3,III