Drukuj
Pentafluorobenzonitryl 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzonitrile
PC5510-100G PC5510-500G PC5510-5G
APOSPC5510-100GEA 400 PLN
APOSPC5510-100G APOSPC5510-500G APOSPC5510-5G
Pentafluorobenzonitryl 98%
Pentafluorobenzonitryl
Formuła: C₇F₅N
Temp. Wrzenia: 161…164 °C
Temp. topnienia: 44256 °C
Gęstość: 1,53 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 29 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001775
Numer CAS: 773-82-0
Numer WE (dawny EINECS): 212-259-9
Jednostka: 1993
ADR: 3,III