Drukuj
2,4-Difluoropirydyna 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5506-1G PC5506-25G PC5506-5G
APOSPC5506-1GEA 108 PLN
APOSPC5506-1G APOSPC5506-25G APOSPC5506-5G
2,4-Difluoropirydyna 98%
2,4-Difluoropirydyna
Formuła: C₅H₃F₂N
Temp. Wrzenia: 107 °C/760mmHg
Gęstość: 1,26 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 27 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04114162
Numer CAS: 34941-90-7
Jednostka: 1993
ADR: 3,III