Drukuj
Kwas pentafluorobenzoesowy 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoic acid
PC5500-100G PC5500-1KG PC5500-25G
APOSPC5500-100GEA 160 PLN
APOSPC5500-100G APOSPC5500-1KG APOSPC5500-25G
Kwas pentafluorobenzoesowy 99%
Kwas pentafluorobenzoesowy
Formuła: C₇HF₅O₂
Temp. Wrzenia: 219…221 °C
Temp. topnienia: 100…104 °C
Gęstość: 1,944 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002406
Numer CAS: 602-94-8
Numer WE (dawny EINECS): 210-026-6