Drukuj
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5486-5G PC5486-1G PC5486-25G
APOSPC5486-5GEA 182 PLN
APOSPC5486-5G APOSPC5486-1G APOSPC5486-25G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formuła: C₈H₃BrF₃N
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09800708
Numer CAS: 691877-03-9