Drukuj
Chlorek pentafluorobenzenosulfonylu 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC5480-100G PC5480-1G
APOSPC5480-100GEA 0 PLN
APOSPC5480-100G APOSPC5480-1G
Chlorek pentafluorobenzenosulfonylu 99%
Chlorek pentafluorobenzenosulfonylu
Formuła: C₆ClF₅O₂S
Temp. Wrzenia: 210…211 °C
Gęstość: 1,797 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 90 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007427
Numer CAS: 832-53-1
Numer WE (dawny EINECS): 212-620-0
Jednostka: 3265
ADR: 8,II