Drukuj
Methyl-6-chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 6-chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate
PC5466-1G PC5466-500MG
APOSPC5466-1GEA 1280 PLN
APOSPC5466-1G APOSPC5466-500MG
Methyl-6-chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate
Methyl-6-chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate
Formuła: C₈H₅ClF₃NO₂
MW: 239.58 g/mol
Temp. Wrzenia: 106…108 °C/20mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01941315
Numer CAS: 261635-79-4