Drukuj
Allyl-2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl ether 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC5460-25G PC5460-100G PC5460-5G
APOSPC5460-25GEA 998 PLN
APOSPC5460-25G APOSPC5460-100G APOSPC5460-5G
Allyl-2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl ether 97%
Allyl-2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl ether
Formuła: C₅H₆ClF₃O
Temp. Wrzenia: 109,2 °C/750mmHg
Gęstość: 1,25 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00039336
Numer CAS: 380-44-9