Drukuj
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1,1,2,2-Tetrafluoroethyl2,2,3,3-tetrafluoropropylether
PC5459-100G PC5459-25G
APOSPC5459-100GEA 363 PLN
APOSPC5459-100G APOSPC5459-25G
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether 99%
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether
Formuła: C₅H₄F₈O
Temp. Wrzenia: 93,2 °C
Gęstość: 1,5323 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00155961
Numer CAS: 16627-68-2
Jednostka: 3271
ADR: 3,III