Drukuj
2-Amino-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
PC5457-1G PC5457-5G PC5457-25G
APOSPC5457-1GEA 110 PLN
APOSPC5457-1G APOSPC5457-5G APOSPC5457-25G
2-Amino-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Amino-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formuła: C₆H₄F₄N₂
Temp. topnienia: 64…68 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD10699117
Numer CAS: 852062-17-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III