Drukuj
6-Fluoro-m-cresol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Fluoro-5-methylphenol, 1-Fluoro-2-hydroxy-4-methylbenzene
PC5456-100G PC5456-25G PC5456-5G
APOSPC5456-100GEA 1100 PLN
APOSPC5456-100G APOSPC5456-25G APOSPC5456-5G
6-Fluoro-m-cresol 98%
6-Fluoro-m-cresol
Formuła: C₇H₇FO
Temp. Wrzenia: 172…174 °C
Gęstość: 1,155 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 67 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00190101
Numer CAS: 63762-79-8