Drukuj
6-(Trifluoromethyl)nicotinoyl chloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC5453-10G PC5453-1G PC5453-5G PC5453-25G
APOSPC5453-10GEA 1690 PLN
APOSPC5453-10G APOSPC5453-1G APOSPC5453-5G APOSPC5453-25G
6-(Trifluoromethyl)nicotinoyl chloride 98%
6-(Trifluoromethyl)nicotinoyl chloride
Formuła: C₇H₃ClF₃NO
Temp. Wrzenia: 54 °C/2mmHg
Gęstość: 1,438 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01862645
Numer CAS: 358780-13-9
Jednostka: 3265
ADR: 8,III