Drukuj
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5448-1G PC5448-25G PC5448-5G PC5448-10G
APOSPC5448-1GEA 110 PLN
APOSPC5448-1G APOSPC5448-25G APOSPC5448-5G APOSPC5448-10G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 98%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formuła: C₇H₂ClF₃N₂
MW: 206.5500 g/mol
Temp. Wrzenia: 74…76 °C/0.8mmHg
Temp. topnienia: 36…38 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01862660
Numer CAS: 386704-06-9