Drukuj
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5446-10G PC5446-1G PC5446-5G
APOSPC5446-10GEA 537 PLN
APOSPC5446-10G APOSPC5446-1G APOSPC5446-5G
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formuła: C₈H₆ClF₃O
Temp. topnienia: 53…57 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04972758
Numer CAS: 948014-51-5