Drukuj
3-(3-Trifluoromethylphenyl)propionic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid, 3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propionic acid, 3-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic acid
PC5441-100G PC5441-25G PC5441-5G
APOSPC5441-100GEA 1160 PLN
APOSPC5441-100G APOSPC5441-25G APOSPC5441-5G
3-(3-Trifluoromethylphenyl)propionic acid 97%
3-(3-Trifluoromethylphenyl)propionic acid
Formuła: C₁₀H₉F₃O₂
MW: 218.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 149 °C/11mmHg
Temp. topnienia: 29…31 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00090487
Numer CAS: 585-50-2