Drukuj
4-Carbethoxyhexafluorobutyryl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC5439-1G PC5439-25G PC5439-5G
APOSPC5439-1GEA 422 PLN
APOSPC5439-1G APOSPC5439-25G APOSPC5439-5G
4-Carbethoxyhexafluorobutyryl chloride 97%
4-Carbethoxyhexafluorobutyryl chloride
Derivatising agent for GC; Superior reagent in quantitation of Amphetamine & Methamphetamine in urine by GC/MS.
Formuła: C₇H₅ClF₆O₃
Temp. Wrzenia: 158…160 °C
Gęstość: 1,47 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00054671
Numer CAS: 18381-53-8
Jednostka: 3265
ADR: 8,III