Drukuj
Pentafluroanizol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,3,4,5,6-Pentafluoroanisole
PC5430-100G PC5430-25G PC5430-5G
APOSPC5430-100GEA 2270 PLN
APOSPC5430-100G APOSPC5430-25G APOSPC5430-5G
Pentafluroanizol 98%
Pentafluroanizol
Formuła: C₇H₃F₅O
Temp. Wrzenia: 136…138 °C
Temp. topnienia: –38 °C
Gęstość: 1,398 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 32 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000289
Numer CAS: 389-40-2
Numer WE (dawny EINECS): 206-866-8
Jednostka: 1993
ADR: 3,III