Drukuj
2,3'-Dibromo-4'-fluoroacetophenone
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Bromo-1-(3-bromo-4-fluorophenyl)ethanone
PC5429-5G PC5429-1G PC5429-25G
APOSPC5429-5GEA 327 PLN
APOSPC5429-5G APOSPC5429-1G APOSPC5429-25G
2,3'-Dibromo-4'-fluoroacetophenone
2,3'-Dibromo-4'-fluoroacetophenone
Formuła: C₈H₅Br₂FO
MW: 295.93 g/mol
Temp. topnienia: 48…52 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD07368759
Numer CAS: 435273-49-7
Jednostka: 3335
ADR: 9 III