Drukuj
3-Fluoro-4-methylphenylmagnesium bromide 0,5 M in THF
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC5425-100ML PC5425-50ML
APOSPC5425-100MLEA 3600 PLN
APOSPC5425-100ML APOSPC5425-50ML
3-Fluoro-4-methylphenylmagnesium bromide 0,5 M in THF
3-Fluoro-4-methylphenylmagnesium bromide
Formuła: C₇H₆BrFMg
MW: 213.332 g/mol
Temp. Wrzenia: 65 °C
Gęstość: 0.965 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: –17 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01311470
Numer CAS: 185077-02-5
Jednostka: 2924
ADR: 3+8 III