Drukuj
4-Bromo-3-fluorobenzenesulphonamide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5418-5G PC5418-25G PC5418-100G
APOSPC5418-5GEA 290 PLN
APOSPC5418-5G APOSPC5418-25G APOSPC5418-100G
4-Bromo-3-fluorobenzenesulphonamide 98%
4-Bromo-3-fluorobenzenesulphonamide
Formuła: C₆H₅BrFNO₂S
Temp. topnienia: 137…141 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094292
Numer CAS: 263349-73-1