Drukuj
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC5409-1G PC5409-250MG PC5409-5G
APOSPC5409-1GEA 392 PLN
APOSPC5409-1G APOSPC5409-250MG APOSPC5409-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formuła: C₅H₂ClF₃N₂
Temp. topnienia: 47…52 °C
Temp. Zapłonu: 71 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD09753482
Numer CAS: 69034-12-4
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III