Drukuj
3-Fluoro-4-methylbenzenesulphonamide 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5404-1G PC5404-5G PC5404-25G
APOSPC5404-1GEA 145 PLN
APOSPC5404-1G APOSPC5404-5G APOSPC5404-25G
3-Fluoro-4-methylbenzenesulphonamide 95%
3-Fluoro-4-methylbenzenesulphonamide
Formuła: C₇H₈FNO₂S
Temp. topnienia: 130…134 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02710419
Numer CAS: 329909-29-7