Drukuj
2,3,5-Trifluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC5387-1G PC5387-5G
APOSPC5387-1GEA 691 PLN
APOSPC5387-1G APOSPC5387-5G
2,3,5-Trifluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2,3,5-Trifluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formuła: C₆HF₆N
MW: 201.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 102…104 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 675602-93-4