Drukuj
1H,1H,7H-Dodecafluoroheptyl-p-toluenesulphonate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5372-100G PC5372-25G PC5372-5G
APOSPC5372-100GEA 2290 PLN
APOSPC5372-100G APOSPC5372-25G APOSPC5372-5G
1H,1H,7H-Dodecafluoroheptyl-p-toluenesulphonate 95%
1H,1H,7H-Dodecafluoroheptyl-p-toluenesulphonate
Formuła: C₁₄H₁₀F₁₂O₃S
Temp. Wrzenia: 126 °C/0,5mmHg
Temp. topnienia: 32 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00490197
Numer CAS: 424-16-8