Drukuj
3-(Difluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5371-1G PC5371-5G
APOSPC5371-1GEA 923 PLN
APOSPC5371-1G APOSPC5371-5G
3-(Difluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
Formuła: C₈H₈F₂O₂
Temp. Wrzenia: 95…100 °C/3,3mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236227
Numer CAS: 125903-81-3