Drukuj
1,1,3,5,6-Pentachlorononafluorohexane 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5369-25G PC5369-5G
APOSPC5369-25GEA 656 PLN
APOSPC5369-25G APOSPC5369-5G
1,1,3,5,6-Pentachlorononafluorohexane 97%
1,1,3,5,6-Pentachlorononafluorohexane
Formuła: C₆Cl₅F₉
Temp. Wrzenia: 203 °C
Gęstość: 1,827 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00155908
Numer CAS: 307-26-6