Drukuj
4-Methyl-2-({[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}amino)pentanoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC5362-1G PC5362-500MG PC5362-5G
APOSPC5362-1GEA 1090 PLN
APOSPC5362-1G APOSPC5362-500MG APOSPC5362-5G
4-Methyl-2-({[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}amino)pentanoic acid 97%
4-Methyl-2-({[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}amino)pentanoic acid
Formuła: C₁₃H₁₆F₃NO₄S
Temp. topnienia: 140…142 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00173033
Numer CAS: 251097-65-1