Drukuj
3-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5361-1G PC5361-250MG PC5361-5G
APOSPC5361-1GEA 638 PLN
APOSPC5361-1G APOSPC5361-250MG APOSPC5361-5G
3-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
3-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formuła: C₆H₂BrClF₃N
MW: 260.45 g/mol
Temp. topnienia: 39…42 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11226615
Numer CAS: 1159512-34-1