Drukuj
5-Amino-2-bromo-3-fluoropyridine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC53594-1G PC53594-250MG PC53594-5G PC53594-10G PC53594-25G
APOSPC53594-1GEA 276 PLN
APOSPC53594-1G APOSPC53594-250MG APOSPC53594-5G APOSPC53594-10G APOSPC53594-25G
5-Amino-2-bromo-3-fluoropyridine 98%
5-Amino-2-bromo-3-fluoropyridine
Formuła: C₅H₄BrFN₂
Temp. topnienia: 114…118 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD21099397
Numer CAS: 1256276-41-1