Drukuj
Pentafluoropropionaldehyde hydrate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,2,3,3,3-Pentafluoropropane-1,1-diol
PC5355-25G PC5355-5G
APOSPC5355-25GEA 2890 PLN
APOSPC5355-25G APOSPC5355-5G
Pentafluoropropionaldehyde hydrate
Pentafluoropropionaldehyde hydrate
Formuła: C₃H₃F₅O₂·xH₂O
MW: 166.05 g/mol (anhy)
Temp. Wrzenia: 93…94 °C
Temp. topnienia: 53…54 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00792902
Numer CAS: 422-63-9
Numer WE (dawny EINECS): 207-020-0