Drukuj
Perfluorotoluen 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Octafluorotoluene, Pentafluoro(trifluoromethyl)benzene, 1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-(trifluoromethyl)benzene, α,α,α,2,3,4,5,6-Octafluorotoluene
PC5354-100G PC5354-25G
APOSPC5354-100GEA 957 PLN
APOSPC5354-100G APOSPC5354-25G
Perfluorotoluen 98%
Perfluorotoluen
In base, hydroxyl groups react at the 4-position to yield heptafluoro-p-tolyl ethers, which can be used to protect estradiols.
Formuła: C₇F₈
Temp. Wrzenia: 103…105 °C
Gęstość: 1,666 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 20 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000375
Numer CAS: 434-64-0
Numer WE (dawny EINECS): 207-104-7
Jednostka: 1992
ADR: 3+6.1,II