Drukuj
1H,1H,5H-Octafluoropentyl methacrylate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methacrylic Acid 1H,1H,5H-Perfluoropentyl Ester, Methacrylic Acid 1H,1H,5H-Octafluoropentyl Ester, 1H,1H,5H-Perfluoropentyl Methacrylate, 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentyl methacrylate
PC5353-100G PC5353-25G PC5353-5G
APOSPC5353-100GEA 621 PLN
APOSPC5353-100G APOSPC5353-25G APOSPC5353-5G
1H,1H,5H-Octafluoropentyl methacrylate 98%
1H,1H,5H-Octafluoropentyl methacrylate
Formuła: C₉H₈F₈O₂
Temp. Wrzenia: 178…179 °C
Gęstość: 1,432 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 81 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00039278
Numer CAS: 355-93-1
Numer WE (dawny EINECS): 206-596-0