Drukuj
1H,1H,5H-Octafluoro-1-iodopentane 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC5352E-25G PC5352E-5G PC5352E-1G
APOSPC5352E-25GEA 3040 PLN
APOSPC5352E-25G APOSPC5352E-5G APOSPC5352E-1G
1H,1H,5H-Octafluoro-1-iodopentane 97%
1H,1H,5H-Octafluoro-1-iodopentane
Formuła: C₅H₃F₈I
Temp. Wrzenia: 136…137 °C
Gęstość: 2,037 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00039406
Numer CAS: 678-74-0