Drukuj
1H,1H,5H-Octafluoropentyl acrylate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5352-5G PC5352-1G PC5352-25G
APOSPC5352-5GEA 110 PLN
APOSPC5352-5G APOSPC5352-1G APOSPC5352-25G
1H,1H,5H-Octafluoropentyl acrylate 97%
1H,1H,5H-Octafluoropentyl acrylate
Formuła: C₈H₆F₈O₂
Temp. Wrzenia: 56 °C/8mmHg
Gęstość: 1,481 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 71 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00039279
Numer CAS: 376-84-1
Jednostka: 3077
ADR: 9+EHS,III