Drukuj
5H-Octafluoropentanoyl chloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC5351-1G PC5351-5G PC5351-10G
APOSPC5351-1GEA 328 PLN
APOSPC5351-1G APOSPC5351-5G APOSPC5351-10G
5H-Octafluoropentanoyl chloride 95%
5H-Octafluoropentanoyl chloride
Formuła: C₅HClF₈O
Temp. Wrzenia: 85…88 °C
Gęstość: 1,67 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00153221
Numer CAS: 376-71-6
Jednostka: 3265
ADR: 8,III