2,2,3,3,4,4,5,5-Oktafluoro-1-pentanol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1H,1H,5H-Octafluoro-1-pentanol
PC5350-100G
PC5350-1KG
PC5350-500G
APOSPC5350-100GEA
110
PLN
APOSPC5350-100G
APOSPC5350-1KG
APOSPC5350-500G
2,2,3,3,4,4,5,5-Oktafluoro-1-pentanol 98%
2,2,3,3,4,4,5,5-Oktafluoro-1-pentanol
- Surface tension 24.5 dynes/cm/200C
- Dissociation constant 4.5 x 10-12
Formuła:
C₅H₄F₈O Temp. Wrzenia: 140…141 °C Gęstość: 1,667 g/cm³ (25 °C) Temp. Zapłonu: 75 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00039631 Numer CAS: 355-80-6 Numer WE (dawny EINECS): 206-593-4 |